Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Angiogenese Panel
Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Angiogenesis Array er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af angiogenesegener, der er vigtige for lægemiddelopdagelse. Dette produkt er designet med 96 TaqMan™ Genekspressionsassays opstillet i 384 brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System og sælges i pakker med 4.
Denne TaqMan™ Gene Signature Array indeholder 94 assays og to kontroller til at studere angiogenese og lymfangiogenese hos mennesker. Det omfatter kendte angiogenese vækstfaktorer som VEGF og kendte matrix-afledte hæmmere såsom endostatin. Derudover indeholder panelet markører og mål for angiogenese og lymfangiogenese. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Denne TaqMan™ Gene Signature Array indeholder 94 assays og to kontroller til at studere angiogenese og lymfangiogenese hos mennesker. Det omfatter kendte angiogenese vækstfaktorer som VEGF og kendte matrix-afledte hæmmere såsom endostatin. Derudover indeholder panelet markører og mål for angiogenese og lymfangiogenese. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Human Angiogenese Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, spredning og funktion, onkologi og genetisk sygdomsforskning, farma og biofarma, real-time PCR (qPCR), mål- og leadidentifikation og validering |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |