Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, humane androgener, hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human Androgens Plate målretter mod gener, der koder for enzymer involveret i androgensyntese, regulatorer af androgenproduktion og receptorer og signaltransduktionsproteiner, som medierer deres virkninger, og mål for androgensignalering. Panelet omfatter også Y-kromosom SRY gener, som spiller roller i mandlig fænotype udvikling, samt differentiering af den bipotentielle gonaden til testikler. Adskillige gener forbundet med østrogenvejen er også inkluderet på panelet, da androgener er forløbere for østrogener, og de spiller mange funktionelt relaterede roller.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 10 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Vis mere |