Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human ABC Transporter Array er et effektivt, brugervenligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af humane ABC Transporter-gener, der er vigtige for lægemiddelopdagelse. Dette produkt er designet med 64 TaqMan™ Genekspressionsassays (50 mål& 14 kontroller) opstillet i tre eksemplarer i 384 brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Dette produkt er pakket i 1 æske indeholdende 4 kort.
De TaqMan™ Human ABC Transporter Array indeholder assays for 50 humane gener foruden 14 endogene kontroller i et 384-brønds array. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De TaqMan™ Human ABC Transporter Array indeholder assays for 50 humane gener foruden 14 endogene kontroller i et 384-brønds array. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Klinisk og translationel forskning, farma og biofarma, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, mål- og leadidentifikation og validering |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |