Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 64
Artikelnummer. 15511044 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15511044 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15511044 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4346800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
TaqMan™ Array, format 64
Skikken TaqMan™ Array Card er et 384-brønds mikrofluidkort designet til at udføre 384 samtidige real-time PCR-reaktioner uden brug af væskehåndteringsrobotter eller multikanalpipetter. Vælg målanalyser fra tusindvis af inventar TaqMan™ Genekspressionsassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Brugerdefineret genudtryk TaqMan™ Array kort
Format Format 64
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Antal prøver 2
Mængde 1 stk.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.