Beskrivelse
Skikken TaqMan™ Array Card er et 384-brønds mikrofluidkort designet til at udføre 384 samtidige real-time PCR-reaktioner uden brug af væskehåndteringsrobotter eller multikanalpipetter. Vælg målanalyser fra tusindvis af inventar TaqMan™ Genekspressionsassays.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Brugerdefineret genudtryk TaqMan™ Array kort |
| Format | Format 384 |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Antal prøver | 1 |
| Mængde | 1 stk. |