Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 192
Artikelnummer. 15521044 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15521044 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15521044 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4346802
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
TaqMan™ Array, format 192
Skikken TaqMan™ Array Card er et 384-brønds mikrofluidkort designet til at udføre 384 samtidige real-time PCR-reaktioner uden brug af væskehåndteringsrobotter eller multikanalpipetter. Vælg målanalyser fra tusindvis af inventar TaqMan™ Genekspressionsassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Brugerdefineret genudtryk TaqMan™ Array kort
Format Format 192
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Antal prøver 1
Mængde 1 stk.