Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 16
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Skikken TaqMan™ Array Card er et 384-brønds mikrofluidkort designet til at udføre 384 samtidige real-time PCR-reaktioner uden brug af væskehåndteringsrobotter eller multikanalpipetter. Vælg målanalyser fra tusindvis af inventar TaqMan™ Genekspressionsassays.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) |
| Format | 16 |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Brugerdefineret genudtryk TaqMan™ Array kort |
| Mængde | 1 stk. |