Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, hurtig, 96-brønds plade; Format 96 + kandidat endogene kontroller
Beskrivelse
Skik TaqMan™ Plader er omkostningseffektive og praktiske 96-brønds formater til TaqMan™ Genekspressionsassays. Vælg mellem mere end 50.000 inventariserede menneske-, mus-, rotte-, hunde- og rhesus-makakassays og fra fem pladeformater - enkeltanalyser eller analyser i to eller tre eksemplarer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Fast Plate |
| Format | 96-brønds plade, Format 96 |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Antal prøver | 1 |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 tallerken |
| Reaktionshastighed | Hurtig |