Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, hurtig, 96-brønds plade; Format 8
Artikelnummer. 15332192 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15332192 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15332192 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4413263
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ Array, hurtig, 96-brønds plade; Format 8
Skik TaqMan™ Plader er omkostningseffektive og praktiske 96-brønds formater til TaqMan™ Genekspressionsassays. Vælg mellem mere end 50.000 inventariserede menneske-, mus-, rotte-, hunde- og rhesus-makakassays og fra fem pladeformater - enkeltanalyser eller analyser i to eller tre eksemplarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array Fast Plate
Format 96-brønds plade, format 8
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 tallerken
Reaktionshastighed Hurtig