Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avanceret miRNA human endogen kontrolkort
Artikelnummer. 16669382
Skift visning
Mængde:
384 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
16669382 384 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16669382 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A34716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 DKK
    2242.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 872.20 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
De Applied Biosystems TaqMan Avanceret miRNA Human Endogenous Controls Card giver bekvemmeligheden af pre-spotted TaqMan Avancerede miRNA-assays i et 384-brønds mikrofluidisk kortformat.
Dette produkt indeholder et kort, der kan bruges til at evaluere 30 potentielle endogene kontrol miRNA'er i tre eksemplarer for op til fire prøver. To eksogene (ikke-humane) kontroller er inkluderet til normalisering af prøveinput.
Funktioner af TaqMan Avanceret miRNA Human Endogenous Controls Card inkluderer:
• Reproducerbarhed —præ-spotted assays hjælper med at reducere pipettering fejl og minimere eksperimentel variabilitet
•Prøvebesparelser —kræver kun 2μ L renset –plasma/serum eller 1 10 ng totalt RNA pr. prøve
•Opdateret indholdsanalyseindhold —opdateret til mirBase v.22
•Nem at bruge, —bare tilsæt en blanding af fortyndet miR-Amp og mastermix og kør qPCR; ingen yderligere pipettering påkrævet
•Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan Avancerede miRNA-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics brancheførende bioinformatik assay design pipeline og verifikationssystem for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for nært beslægtede miRNA
familier Produktdetaljer:
Antal kort: 1
Antal unikke miRNA'er (ikke inklusive eksogene kontroller): 30
Eksogene kontroller: cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Kompatibel med følgende Applied Biosystems qPCR instrumenter: Viia7, QuantStudio 7 Flex, og QuantStudio 12k Flex
Anbefalet mastermix: TaqMan Hurtige avancerede mastermix-
noter
• TaqMan Avancerede miRNA-kort kræver brug af TaqMan Avanceret cDNA Synthesis Kit, som bruger en universel revers transkription (RT) kemi til at forberede cDNA skabelonen til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til påvisning og kvantificering af modne humane miRNA'er i biologiske prøver.
• Disse plader er ikke kompatible med den første generation TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som bruger en miRNA-specifik revers transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Et 384-brønds array
The TaqMan miRNA-kortet sendes ved omgivelsestemperatur. Opbevares ved ankomst ved 2 °C til 8 °C og opbevares beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Primer-probe detektion
Format 384-brønds mikrofluidkort
Kontroltype Endogen kontrol
RNAi type miRNA
Arter ADN
Til brug med (applikation) miRNA analyse
Etiket eller farvestof 2 Farve
Antal reaktioner 384 reaktioner
Produktlinje TaqMan
Produkttype Endogent kontrolkort
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Mængde 384 reaktioner
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris