Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avanceret miRNA Human Endogenous Controls 96-brønds plade, standard
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Dette produkt indeholder 1 plade, der kan bruges til at evaluere 30 potentielle endogene kontrol miRNA'er for op til 3 prøver. To eksogene (ikke-humane) kontroller er inkluderet til normalisering af prøveinput.
Funktioner af TaqMan Avanceret miRNA Human Endogenous Controls 96-brønds plade inkluderer:
• Reproducerbarhed —præ-spotted assays er designet til at reducere pipettering fejl og minimere eksperimentel variabilitet
•Prøvebesparelser —kræver kun 2μ L renset plasma/–serum eller 1 10 ng totalt RNA pr. prøve
•Opdateret indholdsanalyseindhold —opdateret til mirBase v.21
•Nem at bruge, —bare tilsæt en blanding af fortyndet miR-Amp og mastermix og kør qPCR; ingen yderligere pipettering påkrævet
•Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan Avancerede miRNA-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics brancheførende bioinformatik assay design pipeline og verifikationssystem for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for nært beslægtede miRNA
familier Produktdetaljer:
Antal plader: 1
Antal unikke miRNA'er (ikke inklusive eksogene kontroller): 30
Eksogene kontroller: cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Kompatibel med følgende Applied Biosystems qPCR instrumenter: Viia7, StepOnePlus , 7500/7500 Hurtig, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6, QuantStudio 7 Flex, og QuantStudio 12k Flex
Anbefalet mastermix: TaqMan Hurtige avancerede mastermix-
noter
• TaqMan Avancerede miRNA-plader kræver brug af TaqMan Avanceret cDNA Synthesis Kit, som bruger en universel revers transkription (RT) kemi til at forberede cDNA skabelonen til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til påvisning og kvantificering af modne humane miRNA'er i biologiske prøver.
• Disse plader er ikke kompatible med den første generation TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som bruger en miRNA-specifik revers transkriptionskemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | 96-brønds plade |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7900 HT System, QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Endogen kontrol 96-brønds plade |
| Mængde | 1 tallerken |
| Vis mere |