Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avancerede miRNA Human A- og B-kort
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- De Applied Biosystems TaqMan Avancerede miRNA Human A- og B-kort giver bekvemmeligheden af pre-spotted TaqMan Avancerede miRNA-assays i et 384-brønds mikrofluidisk kortformat. Dette produkt indeholder to kort, hvilket muliggør nøjagtig kvantificering af 754 unikke miRNA'er på så lidt som fem timer.
- Fire TaqMan Avancerede endogene kontroller fra miRNA-analyse er inkluderet i hvert kort for at hjælpe med datanormalisering. Detaljer om de inkluderede analyser er tilgængelige i Target List-filen. Analyserne kan detektere og kvantificere den modne form af miRNA'et fra –1 10 ng totalt RNA fra væv.
- Nødvendig til fremstilling af cDNA-skabelonen, der bruges sammen med TaqMan Avancerede miRNA-assays.
- Sættet gør det muligt at analysere: Flere miRNA'er fra en enkelt amplificeret prøve, prøver, der er begrænset i mængde, inklusive serum, plasma eller andre biologiske væsker
- Universal revers transkription (RT)— ét RT-trin for alle TaqMan Avancerede miRNA-assays
- Sensitive —detekterer så få som 60 kopier af input miRNA
- Specifikt —detekterer kun modent miRNA og skelner mellem meget homologe miRNA'er
- Lille prøveinput —påviser og kvantificerer modent miRNA fra så lidt som –1 10 ng totalt RNA eller 2μ L plasma eller serum
- Alsidig —kompatibel med væv og biovæsker, inklusive serum og plasma
- TaqMan Avancerede miRNA-kort giver alle fordelene ved TaqMan Avancerede miRNA-assays i et praktisk, prækonfigureret mikrofluidisk kort, der minimerer den eksperimentelle variabilitet og indsats, der kræves for at køre 384 TaqMan Avancerede miRNA-assays parallelt. Med TaqMan Avanceret miRNA cDNA-syntesesæt, TaqMan Avancerede miRNA-kort muliggør en omfattende ekspressionsprofil i overensstemmelse med miRBase v21, hvilket giver den ideelle miRNA-profileringsløsning.
- TaqMan Avancerede miRNA-kort er kompatible med følgende Applied Biosystems qPCR-instrumenter: Viia7, QuantStudio 7 Flex, og QuantStudio 12k Flex.
- TaqMan Avancerede miRNA-kort kræver brug af TaqMan Avanceret cDNA-syntesesæt , som bruger en universel RT-kemi til at forberede cDNA-skabelonen til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til påvisning og kvantificering af modne humane miRNA'er i biologiske prøver.
- Disse plader er ikke kompatible med den første generation TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som bruger en miRNA-specifik revers transkriptionskemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | To 384-brønds arrays The TaqMan miRNA-kort sendes ved omgivelsestemperatur. Opbevares ved ankomst ved 2 –8 °C og opbevares beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Etiket eller farvestof | 2 Farve |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Avanceret miRNA Human A- og B-kort |
| Mængde | 754 Reaktioner |
| Vis mere |