Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avancerede miRNA Human A 96-brønds plader, standard
Artikelnummer. 17193069 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 plader
Artikelnummer. 17193069
Brand: Applied Biosystems™ A31811
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Applied Biosystems TaqMan Avancerede miRNA Human A 96-brønds plader, standard, giver bekvemmeligheden af pre-spotted TaqMan Avancerede miRNA-assays i et standardpladeformat med 96 brønde.
Dette produkt indeholder et sæt på 4 plader til profilering af op til 376 unikke miRNA'er og inkluderer endogene og eksogene miRNA-kontroller til normalisering af dataresultater.
Funktioner af TaqMan Avancerede miRNA Human A 96-brønds plader inkluderer:
  • Reproducerbarhed —præ-spotted assays er designet til at reducere pipettering fejl og minimere eksperimentel variabilitet
  • Prøvebesparelser —kræver kun 2μ L renset plasma/serum eller 1 10 –ng totalt RNA pr. prøve
  • Opdateret indholdsanalyseindhold —opdateret til mirBase v.21
  • Nem at bruge, —bare tilsæt en blanding af fortyndet miR-Amp og mastermix og kør qPCR; ingen yderligere pipettering påkrævet
  • Guldstandard TaqMan qPCR-kemi —TaqMan Avancerede miRNA-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics brancheførende bioinformatik assay design pipeline og verifikationssystem for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for nært beslægtede miRNA familier
TaqMan Avancerede miRNA-plader kræver brug af TaqMan Avanceret cDNA Synthesis Kit, som bruger en universel revers transkription (RT) kemi til at forberede cDNA skabelonen til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til påvisning og kvantificering af modne humane miRNA'er i biologiske prøver.
Disse plader er ikke kompatible med den første generation TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som bruger en miRNA-specifik revers transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format 96-brøndsplade
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Produktlinje TaqMan
Produkttype Avanceret miRNA Human 96-brønds plade
Mængde 4 plader
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Mikroarray analyse
Prøvetype Flydende prøver (f.eks. serum), væv, celler, FFPE& Faste prøver, blod
Volumen 2μ L