Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ Avanceret miRNA cDNA-syntesesæt
Artikelnummer. 15451034 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
50 cDNA-syntesereaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451034 50 cDNA-syntesereaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15451034 Leverandør TaqMan™ Leverandørnr. A28007
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kit bruger 3' poly-A tailing og 5' ligering af en adaptersekvens for at forlænge de modne miRNA'er, der er til stede i prøven i hver ende før revers transkription.
De Applied Biosystems TaqMan Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit bruger en universel revers transkription (RT) kemi til at forberede cDNA skabelonen til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til påvisning og kvantificering af modne miRNA'er i biologiske prøver. Sættet er designet til at udføre 50 cDNA-syntesereaktioner, med det resulterende cDNA, der er tilstrækkeligt til op til 600 qPCR-reaktioner, hvilket muliggør omfattende downstream-analyse.
Funktioner af TaqMan Avanceret miRNA-arbejdsgang omfatter:
•Følsomhed: høj følsomhed giver mulighed for kvantificering af lavt-udtrykkende miRNA-mål, især i biologiske væsker såsom plasma, serum og væv
•Fleksibilitet: den universelle RT-kemi genererer universelle cDNA-skabeloner for alle miRNA'er til stede i prøven, hvilket giver mulighed for fleksibilitet i studiedesign
•Eksempel på besparelser: kræver kun 2μ L plasma/serumprøve input og genererer nok cDNA til 600 qPCR-reaktioner (20μ L) eller 1200 qPCR-reaktioner (10μ L)
•Specificitet: 5’ ligeringstrin giver mulighed for enkelt basepar-diskriminering langs hele miRNA-sekvensen, inklusive vanskelige at påvise mismatches på 5’ ende
•Guldstandard TaqMan kemi: Dette sæt er designet til brug med TaqMan Avancerede miRNA-assays til qPCR, som trækker på Thermo Fisher Scientifics brancheførende bioinformatik assay design pipeline og valideringssystem for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for nært beslægtede miRNA familier.
De TaqMan Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit bruger 3' poly-A tailing og 5' ligering af en adaptersekvens for at forlænge de modne miRNA'er, der er til stede i prøven i hver ende før revers transkription. Universelle RT-primere genkender de universelle sekvenser, der er til stede på både de 5'- og 3'-forlængede ender af de modne miRNA'er. Alle modne miRNA'er i prøven transskriberes omvendt til cDNA.
For at forbedre detektion af lavt-udtrykkende miRNA-mål amplificeres cDNA'et derefter ved hjælp af Universal miR-Amp Primere og miR-Amp Master Mix for ensartet at øge mængden af cDNA for hvert mål, idet de relative differentielle ekspressionsniveauer opretholdes. I modsætning til traditionel præ-amplifikation genkender Universal miR-Amp-primerne de universelle sekvenser, der er tilføjet til alle modne miRNA'er på 5'- og 3'-enderne, hvilket sikrer, at der ikke er nogen amplifikationsbias.
Bemærk: den TaqMan Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit er ikke kompatibelt med første generation TaqMan MicroRNA-assays til qPCR. For omvendt transkription af miRNA-mål ved hjælp af miRNA-specifikke RT-primere, se venligst TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit.
Ordreinfo
Bemærk: den TaqMan Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit er ikke kompatibelt med første generation TaqMan MicroRNA-assays til qPCR. Til omvendt transkription af miRNA-mål ved hjælp af miRNA-specifikke RT-primere. Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10X PolyA buffer
• ATP 10 mM
• Poly A-enzym, 5 U/μ L
• 5X Ligase buffer
• RNA Ligase, 10 U/μ L
• 50 % PEG 8000
• 25X Ligation Adapter
• 10X RT Enzyme Mix
• 20X Universal RT Primer
• dNTP Mix, 100mM
• 20X miR-Amp Primer Mix
• 5X RT buffer
• 2X miR-Amp Master Mix
Opbevares alt ved -5 til -°30 C, undtagen 2X miR-Amp Master Mix, som opbevares ved 2 8 –°C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje TaqMan
Produkttype cDNA-syntesesæt
Mængde 50 cDNA-syntesereaktioner
Omvendt transkriptase SuperScript™ III
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) miRNA-analyse
Antal reaktioner 50 cDNA-syntesereaktioner / 600 qPCR-reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Prøvetype RNA
Volumen 10μ L