Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avanceret miRNA-analyse
Artikelnummer. 15412184 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
S (250 reaktioner), inventar
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412184 S (250 reaktioner), inventar 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15412184 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1822.65 DKK / 1 sæt
    Spare 202.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Applied Biosystems TaqMan Avancerede miRNA-assays muliggør meget følsom og specifik kvantificering af modne miRNA'er ved hjælp af qPCR.
Applied Biosystems TaqMan Avancerede miRNA-assays muliggør meget følsom og specifik kvantificering af modne miRNA'er ved hjælp af qPCR. Sammen med TaqMan Avanceret miRNA cDNA Synthesis Kit, denne løsning giver en strømlinet arbejdsgang på forhånd, der er ideel til analyse af flere miRNA-mål fra en enkelt prøve eller RNA-prøver på lavt niveau, såsom serum og plasma.
  • Universal RT —et RT-trin for alle TaqMan Avancerede miRNA-analyser
  • Følsomhed —detekterer så få som 60 kopier input til cDNA-syntese
  • Specificitet —påviser kun det modne miRNA og skelner mellem meget homologe mål
  • Lille prøveinput —detekterer og kvantificerer modent miRNA fra så lidt som 1 pg total RNA eller 2μ L plasma
  • Kompatibilitet med biovæsker, herunder humant serum, plasma og væv
Præ-formuleret assay
  • 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
  • 1 FAM farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan miRNA Assay udvælgelsesvejledning
TaqMan MicroRNA assays
  • Beskrivelse:TaqMan MicroRNA-assays anvender en ny målspecifik stamloop-–primer under cDNA-syntese til at producere en skabelon til real-time PCR
  • RT-kemi: miRNA-specifik RT
  • Gennemløb: Bedst til 1 –10 mål
  • Dækning: 205 arter tilgængelige, dækning for miRBase v.21
TaqMan Avancerede miRNA-analyser
  • Beskrivelse:TaqMan Avancerede miRNA-analyser anvender et universelt RT-trin til en strømlinet arbejdsgang og et universelt miR-Amp-trin for at muliggøre meget følsom detektion ved real-time PCR
  • RT kemi: Universal RT
  • Gennemløb: Bedst til> 10 mål
  • Dækning: Alle miRNA'er fra mennesker, mus og rotter; dækning for miRBase v.21
Ordreinfo
Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X blanding af præ-formuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttype Avanceret miRNA-analyse
Mængde S (250 reaktioner), inventar
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Antal reaktioner 250 reaktioner
Volumen 250μ L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TQMN ADV MIRNA ASYS INV SM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide