Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ β- Aktindetektionsreagenser
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-actin giver de nødvendige komponenter til brugβ -actin som normaliseringskontrol i TaqMan™ real-time PCR-applikationer, der anvender human nukleinsyre. Enten DNA eller RNA kan bruges som en målskabelon.
Præ-designede primere og FAM-mærkede TaqMan™ probe eliminere assay design
Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
Separate komponenter giver fleksibilitet i assay-
opsætning. Bemærkninger om brug
TaqMan™ β -actin Detection Reagent kit kan bruges med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
Meddelelse til køber
1. Ansvarsfraskrivelse af licens: Disse produkter kan være nyttige i Polymerase Chain Reaction (PCR) metoderne omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche Ltd. Der gives dog ingen licens under disse patenter til at bruge PCR-processen udtrykkeligt eller implicit til køberen ved køb af dette produkt.
TaqMan™ sonder er omfattet af US Patent 5.723.591 og udenlandske modparter og patenter, der er under behandling, ejes af PE Corporation (NY), og kan være omfattet af US Patenter 5.801.155 og 6.084.102 og udenlandske modparter med licens til Applied Biosystems™
Note: Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
opsætning. Bemærkninger om brug
TaqMan™ β -actin Detection Reagent kit kan bruges med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
Meddelelse til køber
1. Ansvarsfraskrivelse af licens: Disse produkter kan være nyttige i Polymerase Chain Reaction (PCR) metoderne omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche Ltd. Der gives dog ingen licens under disse patenter til at bruge PCR-processen udtrykkeligt eller implicit til køberen ved køb af dette produkt.
TaqMan™ sonder er omfattet af US Patent 5.723.591 og udenlandske modparter og patenter, der er under behandling, ejes af PE Corporation (NY), og kan være omfattet af US Patenter 5.801.155 og 6.084.102 og udenlandske modparter med licens til Applied Biosystems™
Note: Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Kontrolskabelon(er) |
| Kontrol skabelon | Menneskelig kontrol-DNA |
| Format | Rør |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Gen symbol | ACTB |
| Intern sondemodifikation | TAMRA™ Quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Realtids PCR-reagenser |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Vis mere |