Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Artikelnummer. 11497010 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
250 enheder
750 enheder
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497010 3 x 250U 750 enheder
11467010 250U 250 enheder
11477010 1000U 1000 enheder
11417020 10 x 250U 250 enheder
11487010 5 x 1000U 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11497010 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQA325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4010.00 DKK
    3816.10 DKK / Pakke med 750
    Spare 193.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Til life science-applikationer
  • Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Oversigt Taq Pol Bulk
Mængde 3 x 250U
Inkluderer TaqDNA-polymerase, 10X standardbuffer med Mg, 10X standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl 2
Kun til forskningsbrug