Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15U/μ L)
Artikelnummer. 11477020 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2000U
600U
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
600 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477020 2000U 2000 enheder
11467020 600U 600 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477020 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQC200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9125.00 DKK
    8690.05 DKK / Pakke med 2000
    Spare 434.95 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder
TaqDNA-polymerase, 10X standardbuffer med Mg, 10X standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl 2
Leveres med standard reaktionsbuffer
Forsynet med QBiogene 10X inkubations-PCR-buffer, som er velegnet til en bred vifte af reaktionsbetingelser.
Tekniske data
Koncentration 15 U/μl
Mængde 2000U
Til brug med (applikation) Standard PCR
Inkluderer TaqDNA-polymerase, 10X standardbuffer med Mg, 10X standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl 2
Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.