Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq-&LOAD™ PCR Mastermix
Artikelnummer. 11447010 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 100U
100U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
1000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447010 100U 100 enheder
11457010 10 x 100U 1000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447010 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTAL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne mastermix tillader direkte påfyldning efter PCR på agarosegelen uden behov for påfyldning af farvestof.
Taq-&LOAD PCR Mastermix er en 5X koncentreret opløsning indeholdende MP Biomedicals rekombinantTaq DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2 , inkubations- og ladningsbuffer (inkluderer en forbindelse, der øger prøvens tæthed og et rød/lilla farvestof). Det inkluderede rød/lilla farvestof migrerer ved 400 bp på en 1,2% agarosegel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring RekombinantTaq DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2 , inkubations- og ladningsbuffer. Opbevares ved -20 °C
Format Rør
Gel kompatibilitet Agarose
Etiket eller farvestof Rød-lilla
Mængde 100U