Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq-& GO Klar-til-brug PCR-blanding
Artikelnummer. 11427010 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1mL
10 x 1mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
Artikelnummer. 11427010
Brand: MP Biomedicals™ 11EPTAG100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En klar til brug, optimeret 5X reaktionsblanding til PCR
Enkel at bruge: tilsæt μ10 L Taq-& GÅ til en 40 μL volumen indeholdende den ønskede skabelon og primere og reaktionsblandingen er klar.
Enhedsdefinition: En enhed inkorporerer 10 nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Mængde 1mL
Til brug med (applikation) Standard PCR