Beskrivelse
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase er en meget termostabil DNA-polymerase fra den termofile bakterie Thermus aquaticus. Enzymet katalyserer 5' til 3' syntese af DNA, har ingen påviselig 3' til 5' exonukleaseaktivitet (korrekturaktivitet) og har lav 5' til 3' exonucleaseaktivitet. Derudover udviser Taq DNA Polymerase deoxynukleotidyltransferaseaktivitet, hvilket ofte resulterer i tilføjelse af ekstra adeniner i 3'-enden af PCR-produkter. Rekombinant Taq-DNA-polymerase er det ideelle værktøj til standard PCR af skabeloner på 5 kb eller kortere.
Taq-DNA-polymerase leveres med to buffere: 10X Taq-buffer med KCl og 10X Taq-buffer med (NH4)2SO4. Sidstnævnte muliggør PCR ved et bredt udvalg af magnesiumkoncentrationer og reducerer uspecifik priming.
Funktioner
- Høj termostabilitet med halveringstid på mere end 40 minutter ved 95°C
- Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
- Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescerende-mærkede nukleotider)
Applikationer
- Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
- Høj gennemstrømnings-PCR
- DNA-mærkning
Bemærk
- Fejlraten for Taq DNA Polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
- 10X Taq-buffer uden detergent anbefales til mikroarray-eksperimenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • Taq-DNA-polymerase (1 U/μl), 500 μl • 10X Taq-buffer med KCl, 2 x 1,25 ml • 10X Taq-buffer med (NH4)2SO4, 2 x 1,25 ml • 25 mM MgCl2, 2 x 1,25 ml Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produkttype | Taq-DNA-polymerase (rekombinant) |
| Mængde | 500 enheder |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Troskab (vs. Taq) | 1X |
| Hot Start | Nej |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.