Få mere at vide
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymerase, nativ (5 U/μ L)
Artikelnummer. p-200086901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Format:
Med BSA
Uden BSA
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Artikelnummer. 10756421
Brand: Thermo Scientific™ EP0072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific HjemmehørendeTaq DNA-polymerase er en meget termostabil DNA-polymerase fra den termofile bakterie Thermus aquaticus .
Thermo ScientificTaqDNA-polymerase, native, er en meget termostabil DNA-polymerase af den termofile bakterie Thermus aquaticus . Enzymet katalyserer 5' til 3' syntese af DNA, har ingen påviselig 3' til 5' exonukleaseaktivitet (korrekturaktivitet) og har lav 5' til 3' exonucleaseaktivitet. Derudover udviser polymerasen deoxynukleotidyltransferaseaktivitet, hvilket ofte resulterer i tilsætning af ekstra adeniner ved 3'-enden af PCR-produkter. HjemmehørendeTaq DNA-polymerase foretrækkes til amplifikation af bakterielle DNA-sekvenser, der er homologe med dem, der findes i E. coli .
Fås med eller uden stabiliseringsmidlet BSA,Taq DNA-polymerase, naturligt, med BSA, betragtes ofte som det bedste valg, når man amplificerer DNA-prøver af lavere renhed, f.eks. genomisk DNA fra musehale.
Begge indfødteTaq DNA-polymeraser leveres med to buffere: 10XTaq Buffer med KCl og 10XTaq Buffer med ( NH4 ) 2SO4. Sidstnævnte muliggør PCR ved en lang række magnesiumkoncentrationer og reducerer uspecifik priming
Funktioner
  • Termostabil med halveringstid mere end 40 min ved 95 °C
  • Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescerende-mærkede nukleotider)
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
  • DNA-mærkning
  • Høj gennemstrømnings-PCR
Bemærk
  • Fejlprocenten påTaq DNA-polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
  • 10XTaq Buffer uden detergent anbefales til mikroarray-eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring TaqDNA-polymerase, nativ (5 U/μ L), 100μ L
• 10XTaq Buffer med KCl, 2 x 1,25 ml
• 10XTaq Buffer med ( NH4 ) 2SO4, 2 x 1,25 ml
• 25 mM MgCl2 , 2 x 1,25 ml
• BSA (20 mg/ml), 0,25 ml
Opbevares ved -20 °C.
Format Med BSA
Polymerase Taq DNA Polymerase
Optimal reaktionstemperatur 72 °C
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 500 U
Forskningskategori PCR
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR