Description
Thermo ScientificTaqDNA-polymerase, native, er en meget termostabil DNA-polymerase af den termofile bakterie Thermus aquaticus . Enzymet katalyserer 5' til 3' syntese af DNA, har ingen påviselig 3' til 5' exonukleaseaktivitet (korrekturaktivitet) og har lav 5' til 3' exonucleaseaktivitet. Derudover udviser polymerasen deoxynukleotidyltransferaseaktivitet, hvilket ofte resulterer i tilsætning af ekstra adeniner ved 3'-enden af PCR-produkter. HjemmehørendeTaq DNA-polymerase foretrækkes til amplifikation af bakterielle DNA-sekvenser, der er homologe med dem, der findes i E. coli .
Fås med eller uden stabiliseringsmidlet BSA,Taq DNA-polymerase, naturligt, med BSA, betragtes ofte som det bedste valg, når man amplificerer DNA-prøver af lavere renhed, f.eks. genomisk DNA fra musehale.
Begge indfødteTaq DNA-polymeraser leveres med to buffere: 10XTaq Buffer med KCl og 10XTaq Buffer med ( NH4 ) 2SO4. Sidstnævnte muliggør PCR ved en lang række magnesiumkoncentrationer og reducerer uspecifik priming
Funktioner
- Termostabil med halveringstid mere end 40 min ved 95 °C
- Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
- Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescerende-mærkede nukleotider)
Applikationer
- Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
- DNA-mærkning
- Høj gennemstrømnings-PCR
Bemærk
- Fejlprocenten påTaq DNA-polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
- 10XTaq Buffer uden detergent anbefales til mikroarray-eksperimenter.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | •TaqDNA-polymerase, nativ (5 U/μ L), 100μ L • 10XTaq Buffer med KCl, 2 x 1,25 ml • 10XTaq Buffer med ( NH4 ) 2SO4, 2 x 1,25 ml • 25 mM MgCl2 , 2 x 1,25 ml • BSA (20 mg/ml), 0,25 ml Opbevares ved -20 °C. |
| Format | Med BSA |
| Polymerase | Taq DNA Polymerase |
| Optimal reaktionstemperatur | 72 °C |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 500 U |
| Forskningskategori | PCR |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |