Få mere at vide
Cytiva Taq DNA-polymerase (klonet)
Artikelnummer. 10371425 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 250U
250U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10371425 250U Hver
10629275 10 x 250U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371425 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27079804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    955.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.70 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til PCR og andre procedurer, der kræver DNA-polymeraseaktivitet ved forhøjede temperaturer
En enhed inkorporerer 10 nmol totale nukleotider i syre-uopløseligt materiale på 30 min. ved 70 C °i et samlet volumen på 50 μL.
  • Renhed: Fri for påviselig uspecifik nuklease og Taq I begrænser endonukleaseaktiviteter
  • Koncentration: 5000 enheder/ml
  • Funktionstest: Testet i PCR
  • Storgae-buffer: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glycerol, stabilisatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 5000 U/ml
Indhold og opbevaring 100 mM Tris HCI, pH 9, 15 mM MgCl2 og 500 mM KCI. Opbevares ved -20 °C
pH 7.5
Renhed eller kvalitetsklasse Fri for påviselig uspecifik nuklease og Taq I begrænser endonukleaseaktiviteter.
Mængde 250U
Til brug med (applikation) Standard PCR
Product Identifier
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Hazard Statement
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplemental information
  • UNKNOWN ACUTE-1.6% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 1.6% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.