Få mere at vide
Abnova™ Taq DNA polymerase
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Beskrivelse
- Det er bevist, at enzymet ikke har 3′ -5′ exonuklease aktivitet.
- Enzymet har vist sig at have højt amplifikationsudbytte, være stabilt ved høj temperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 enheder/μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring |
| Mængde | 500 U |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Opbevaringsbuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 500UNIT Taq DNA Polymerase
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P404-Opbevares i en lukket beholder.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic