Få mere at vide
MP Biomedicals™ TaqDNA-polymerase (5U/μ L)
Artikelnummer. 11450526 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1000U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450526 1000U 1000 enheder
1 options
Artikelnummer. 11450526 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQL100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 DKK
    4638.88 DKK / Pakke med 1000
    Spare 231.12 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder
TaqDNA-polymerase, 5X direkte belastningsbuffer med Mg, 25 mM MgCl 2
Inkluderer Direct Loading Buffer til påfyldning af prøve på agarosegel efter amplifikation
Taqpolymerase katalyserer oligonukleotid-primer-drevet, DNA-skabelonafhængig inkorporering af dNTP'er i komplementære DNA-strenge. Det viser både 5' til 3' polymerase- og exonukleaseaktiviteter. Den medfølgende 5X Direct Loading-buffer indeholder et fortætningsmiddel og et rødlilla farvestof, der tillader migreringen af prøven at blive sporet under elektroforese.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Mængde 1000U
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sequencing, Nukleinsyremærkning
Inkluderer TaqDNA-polymerase, 5X direkte belastningsbuffer med Mg, 25 mM MgCl 2