Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Taq DNA polymerase
Artikelnummer. 11450486 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
250 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450486 50μ L 250 enheder
1 options
Artikelnummer. 11450486 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 11EPTQL025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1316.44 DKK / 250 enheder
    Spare 68.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Rekombinant form, til generelle PCR-anvendelser, inkluderer direkte ladningsinkubationsbuffer.
  • Taq DNA Polymerase Direct Loading Buffer.
  • Taq Konc: 5 U/μ L.
Ansøgningsnoter:
  • Taq DNA-polymerase fra Thermus aquaticus er en termostabil DNA-polymerase, der bruges til DNA-polymerasekædereaktionen (PCR) for at amplificere DNA-sekvenser.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
  • Molekylær biologi
  • PCR/amplifikation
  • PCR
  • cDNA syntese
  • RT-PCR
  • DNA-mærkning
  • Rutinemæssig PCR
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Reaktionshastighed 30 min.
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 50μ L