Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 250U
250U
Pakningsstørrelse:
250 enheder
2500 enheder
Beskrivning
Taqpolymerase katalyserer oligonukleotid-primer-drevet, DNA-skabelonafhængig inkorporering af dNTP'er i komplementære DNA-strenge. Det viser både 5' til 3' polymerase- og exonukleaseaktiviteter.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
Taqpolymerase katalyserer oligonukleotid-primer-drevet, DNA-skabelonafhængig inkorporering af dNTP'er i komplementære DNA-strenge. Den viser både 5′' til 3' polymerase- og exonukleaseaktiviteter.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5U/μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| Oversigt | Taq DNA Pol |
| Form | Væske |
| Mængde | 250U |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Sequencing, Nukleinsyremærkning |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering