Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
Artikelnummer. 11407030 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 250U
250U
Pakningsstørrelse:
250 enheder
2500 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407030 10 x 250U 2500 enheder
11487020 250U 250 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407030 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQD925
En termostabil DNA-polymerase, der bruges til PCR, RT-PCR, DNA-sekventering og DNA-mærkning.
Taqpolymerase katalyserer oligonukleotid-primer-drevet, DNA-skabelonafhængig inkorporering af dNTP'er i komplementære DNA-strenge. Det viser både 5' til 3' polymerase- og exonukleaseaktiviteter.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
Taqpolymerase katalyserer oligonukleotid-primer-drevet, DNA-skabelonafhængig inkorporering af dNTP'er i komplementære DNA-strenge. Den viser både 5'′ til 3' polymerase- og exonukleaseaktiviteter.
Enhedsdefinition: En enhed vil inkorporere 10nmol total dNTP'er i syrepræcipiterbart DNA på 30 min. ved 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5U/μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Oversigt Taq DNA Pol
Form Væske
Mængde 10 x 250U
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sequencing, Nukleinsyremærkning