Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq CORE Sæt 25
Artikelnummer. 11427040 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 250U
12 x 600U
5 x 1000U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
5000 enheder
7200 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427040 12 x 600U 7200 enheder
11407040 5 x 1000U 5000 enheder
11497030 10 x 250U 2500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427040 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQK600
Indeholder
TaqDNA polymerase 5U/μ L, 10X Standardbuffer med Mg, 10X Standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl2 , 25mM dNTP Mix
Leveres med standard reaktionsbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring TaqDNA polymerase 5U/μ L, 10X Standardbuffer med Mg, 10X Standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl2 , 25mM dNTP Mix. Opbevares ved -20 °C
Mængde 12 x 600U
Til brug med (applikation) Standard PCR