Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq CORE Sæt 10
Artikelnummer. 11470576 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10x 250 enheder
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470576 10x 250 enheder 2500 enheder
1 options
Artikelnummer. 11470576 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11EPTQS901K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12760.00 DKK
    12153.54 DKK / 2500 enheder
    Spare 606.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til amplifikation af specifikke områder af DNA ved hjælp af PCR. MP Biomedicals Taq CORE Kit 10 giver de enzymer, buffere og dNTP'er, der er nødvendige for amplifikation, inklusive (NH 4 ) 2 SO 4- bufferen, som er blevet rapporteret
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring Frys ved -20 °C
Form Frosset
Mængde 10x 250 enheder
Til brug med (applikation) Standard PCR