Få mere at vide
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 10
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 250U
1000U
5 x 1000U
5 x 250U
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1250 enheder
2500 enheder
Hver
Beskrivelse
Indeholder
TaqDNA-polymerase (5U/μ L), 10X Standardbuffer med Mg, 10X Standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl2 , 10mM dNTPs-blanding
Enhedsdefinition: En enhed DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at katalysere inkorporeringen af 10nmol nukleosider i et DE81 adsorberbart produkt inden for 30 min. ved 74 °C under assaybetingelser.
Enhedsdefinition: En enhed DNA-polymerase er den mængde enzym, der kræves for at katalysere inkorporeringen af 10nmol nukleosider i et DE81 adsorberbart produkt inden for 30 min. ved 74 °C under assaybetingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | TaqDNA-polymerase (5U/μ L), 10X Standardbuffer med Mg, 10X Standardbuffer uden Mg, 25mM MgCl2 , 10mM dNTPs-blanding. Opbevares ved -20 °C |
| Form | Frosset |
| Format | Frossen væske |
| Mængde | 1000U |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
Kun forskningsbrug (RUO)