Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 13594990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13594990 500 g Glasflaske 500g
13564990 25 g Glasflaske 25g
13534990 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13594990 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327815000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68399-81-5 | C7H17NO7S | 259.273 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-81-5
Molekylær formel C7H17NO7S
Molekylvægt (g/mol) 259.273
MDL nummer MFCD00038352
InChI nøgle RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 109334
IUPAC navn 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropan-1-sulfonsyre
SMIL C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Absorbans 0.04 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale TAPSO
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Smeltepunkt 220.0°C to 221.0°C
Farve Hvid til gul
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 129.6g/L (20°C).
Formel vægt 259.3
Procent renhed ≥99% (Acid)
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAPSO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.