Få mere at vide
TAPS natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15413819
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413819 100 g 100g
15403819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61189.22
 Begrænset vare
På lager
Zwitterionisk buffer | CAS: 91000-53-2 | C7H16NNaO6S | 265,256 g/mol
TAPS natriumsalt bruges i biokemi og molekylærbiologi. Det har et nyttigt pH-område på 7,7 - 9,1. Det er blevet brugt til kapillærelektroforese af sådanne materialer som DNA og DNA-farvestofkomplekser. Farvestoffer er blevet adskilt ved plankromatografi med elektroosmotisk flow med 1 mM TAPS i den mobile fase. Stabilitetskonstanterne for metalioner med TAPS er blevet undersøgt ved kapillærelektroforese. Det har også vist sig at hæmme connexinkanalaktivitet. Aktiviteten af forskellige mutanter af kulsyreanhydrase I og kulsyreanhydrase II er blevet undersøgt i en række forskellige buffere, herunder TAPS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TAPS natriumsalt bruges i biokemi og molekylærbiologi. Det har et nyttigt pH-område på 7,7 - 9,1. Det er blevet brugt til kapillærelektroforese af sådanne materialer som DNA og DNA-farvestofkomplekser. Farvestoffer er blevet adskilt ved plankromatografi med elektroosmotisk flow med 1 mM TAPS i den mobile fase. Stabilitetskonstanterne for metalioner med TAPS er blevet undersøgt ved kapillærelektroforese. Det har også vist sig at hæmme connexinkanalaktivitet. Aktiviteten af forskellige mutanter af kulsyreanhydrase I og kulsyreanhydrase II er blevet undersøgt i en række forskellige buffere, herunder TAPS.
Opløselighed Opløseligt i vand (333,33 mg
/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91000-53-2
Molekylær formel C7H16NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 265.256
MDL nummer MFCD00069903
InChI nøgle FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23667519
IUPAC navn natrium;3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonat
SMIL C(CNC(CO)(CO)CO)CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAPS sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3Na
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (333,33 mg/ml).
Formel vægt 265.26
Procent renhed 98%