Få mere at vide
TAPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.05 max. at 260nm |
| Kemisk navn eller materiale | TAPS |
| CAS | 29915-38-6 |
| Smeltepunkt | 240°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | ≥99.5 % |
| Molekylær formel | C7H17NO6S |
| MDL nummer | MFCD00007538 |
| Vis mere |