Få mere at vide
TAPS (fri syre) (hvidt pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10502965
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10502965 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10502965 Leverandør Fisher Bioreagents Leverandørnr. BP55125
Request Bulk or Custom Format
Denne biologiske buffer har et anvendeligt pH-område på 7,7 til 9,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAPS (Free Acid)
CAS 29915-38-6
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
DNase Ikke fundet
Analyseprocentområde ≥99 %
Molekylær formel C7H17NO6S
MDL nummer MFCD00007538
Emballage Poly flaske
Protease Not Detected
Merck Index 15, 9191
Synonym Tris(hydroxymethyl) methylaminopropanesulfonic Acid, 3-[[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino]-1-Propane-sulfonic Acid
InChI nøgle YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
IUPAC navn 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Formel vægt 243.18
Procent renhed ≥99%