Få mere at vide
TAPS, 99%
Artikelnummer. 11483348
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483348 100 g 100g
11473348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17754.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
En zwitterionisk Good's Buffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29915-38-6
Molekylær formel C7H17NO6S
Molekylvægt (g/mol) 243.27
MDL nummer MFCD00007538
InChI nøgle YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym taps, 3-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino propane-1-sulfonic acid, unii-y5dc3in066, n-tris hydroxymethyl methyl-3-aminopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino-1-propanesulfonic acid, 3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino-1-propanesulfonic acid, taps buffer, 1-propanesulfonic acid, 3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino
PubChem CID 121591
IUPAC navn 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyre
SMIL OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAPS
Smeltepunkt 239°C to 241°C (decomposition)
Mængde 100 g
Formel vægt 243.28
Procent renhed 99%