Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. p-29570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10716623
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29915-38-6
Molekylær formel C7H17NO6S
Molekylvægt (g/mol) 243.27
MDL nummer MFCD00007538
InChI nøgle YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
IUPAC navn 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyre
SMIL OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Absorbans (0.1 M aq. soln.)
Kemisk navn eller materiale TAPS
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Smeltepunkt 240.0°C
Farve Hvid
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 9191
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Formel vægt 243.27
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk