missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford TAPS
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa(25°C): 8,4. Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 7,7-9,1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAPS |
| CAS | 299115-38-6 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C7H17NO6S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?