Få mere at vide
Melford TAPS
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa(25°C): 8,4. Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 7,7-9,1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAPS |
| CAS | 299115-38-6 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C7H17NO6S |