Få mere at vide
TAPS, 0.2M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435539
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435539 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15435539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63268.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.23 DKK
    634.65 DKK / 100ml
    Spare 70.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 91000-53-2 | Molecular Weight: 265.256 g/mol
TAPS, bruges i biokemi og molekylærbiologi. TAPS er blevet brugt til kapillærelektroforese af sådanne materialer som DNA og DNA-farvestofkomplekser. Farvestoffer er blevet adskilt ved plankromatografi med elektroosmotisk flow med 1 mM TAPS i den mobile fase. Stabilitetskonstanterne for metalioner med TAPS er blevet undersøgt ved kapillærelektroforese. TAPS har også vist sig at hæmme connexinkanalaktivitet. Aktiviteten af forskellige mutanter af kulsyreanhydrase I og kulsyreanhydrase II er blevet undersøgt i en række forskellige buffere, herunder TAPS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TAPS, bruges i biokemi og molekylærbiologi. TAPS er blevet brugt til kapillærelektroforese af sådanne materialer som DNA og DNA-farvestofkomplekser. Farvestoffer er blevet adskilt ved plankromatografi med elektroosmotisk flow med 1 mM TAPS i den mobile fase. Stabilitetskonstanterne for metalioner med TAPS er blevet undersøgt ved kapillærelektroforese. TAPS har også vist sig at hæmme connexinkanalaktivitet. Aktiviteten af forskellige mutanter af kulsyreanhydrase I og kulsyreanhydrase II er blevet undersøgt i en række forskellige buffere, herunder TAPS.
Opløselighed Opløseligt i vand (333,33 mg/ml
).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91000-53-2
Molekylvægt (g/mol) 265.256
Tekniske data
Koncentration 0,2M buffer sol.
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL