Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15433109
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433109 250 mL 250ml
15423109 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60322.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91000-53-2265,256 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91000-53-2
Molekylvægt (g/mol) 265.256
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TAPS
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL