Få mere at vide
Tapotoclax, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440779
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16440779 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16440779 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101565
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tapotoclax
CAS 1883727-34-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H41ClN2O5S
Mængde 1 mg
Synonym AMG-176
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C2C(CCC[C@@]23CN(C[C@@](CC4)([H])[C@]4([H])[C@H](/C=C/C[C@H](C)[C@H]5C)OC)C6=CC(C(NS5(=O)=O)=O)=CC=C6OC3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 613.21
Formel vægt 613.21
Procent renhed 98.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death