Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TAPI-2
Artikelnummer. 15416329
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416329 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 15416329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64330.M
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En hydroxamat-baseret hæmmer af MMP'er og TACE
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) En hydroxamat-baseret hæmmer af MMP'er og TACE
CAS 187034-31-7
Molekylær formel C19H37N5O5
Formel vægt 415.53
Synonym TNF-β Proteaseinhibitor-2;
Følsomhed Lysfølsom og hygroskopisk
Form Fast stof
InChI nøgle LMIQCBIEAHJAMZ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)CC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(=O)NC(C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
IUPAC navn N-[1-({1-[(2-aminoethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2,2-dimethylpropyl]-N'-hydroxy-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Molekylvægt (g/mol) 415.54