Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TAPI 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18785996
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18785996 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18785996 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6013/1
ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor
TAPI 2 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor (Ki = 120 nM at ADAM-17). Sensitizes cancer stem cells to the lethal effects of 5-FU in vitro. Blocks shedding of TNF-α from cell membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed >95%
CAS 689284-12-6
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Oversigt N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-methyl-L-valyl-N-(2-aminoethyl)-L-alaninamide
Molekylvægt (g/mol) 415.54