Få mere at vide
TAPI-1, MedChemExpress
Beskrivelse
TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TAPI-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 163847-77-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H37N5O5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.05 mM) |
| SMIL | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C(N[C@@H](C)C(NCCN)=O)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O |
| Vis mere |