missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TAPI 0

Beskrivelse
TAPI 0 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor; attenuates TNF-α processing. Acts in concert with GM6001 (Cat. No. 2983) to inhibit Chlamydia trachomatis growth.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% |
| CAS | 163958-73-4 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Oversigt | N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-alaninamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.54 |
| Mængde | 1 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?