Få mere at vide
Brady™ Tape dispenser
Artikelnummer. 11751925 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11751925 254 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11751925 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 072412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1202.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.05 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne tapedispenser dispenserer tapen hurtigt, sikkert og effektivt. Tape er let at føre frem ved at bruge din tommelfinger og stål sikkerhedsskæreklinge skærer hurtigt og glat.
  • Denne tapedispenser rummer 305 m lange ruller tape med en bredde på 75 mm.
Tekniske data
Produkttype Tape dispenser
Farve Sort
Dybde (engelsk) 4''
Dybde (metrisk) 101.6 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 101.6 x 254 x 304.80 mm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 254 mm
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 304.8 mm
Oversigt Tape Dispenser - holder ruller op til 305 m lange, med max. båndbredde på 75 mm
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, Lean- og 5S-mærkning
Mængde 1 stk.