Få mere at vide
Tapered Nylon Head Test Tube Brushes
Børstemateriale:
Nylon
Beskrivelse
- Nylon bristles
- Tapered head
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test Tube Brush |
| Børstemateriale | Nylon |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Tip Type | Tapered |
| Diameter (metrisk) | 2.5 cm |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Længde (metrisk) børste | 7.5 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 12.5 cm |
| Mængde | 10 Pk. |
| Størrelse | Brush Circumference: 8 cm |