Få mere at vide
Sonics Materials™ Tilspidset Microtip
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 180μ m |
| Produkttype | Tilspidset Microtip |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |